Ethyle acétate ≥99.9% (par GC, corrigé de la teneur en eau), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
Synonyms: Acetic acid ethyl ester
9280-REA 0 EUR InStock
9280-R
Ethyle acétate ≥99.9% (par GC, corrigé de la teneur en eau), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Ethyl acetate
The quality of many BAKER ANALYZED™ Reagents meets or exceeds the requirements set forth by the American Chemical Society (ACS). These solvents are essential for any chemical stockroom.
Formule: CH₃COOC₂H₅
MW: 88,11 g/mol
Point d'ébullition: 77.1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –83 °C
Densité: 0.902 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009171
Numéro CAS: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
ONU: 1173
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.9 %
Assay (CH₃COOC₂H₅) (by GC, corrected for water) ≥99.9 %
Color (APHA) ≤10
Residue after Evaporation ≤0.001 %
Substances Darkened by H₂SO₄ Passes Test
Titrable Acid (µeq/g) ≤0.9
Water (by KF, volumetric) ≤0.06 %
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité