9-Aminoacridine ≥99.5% (par HPLC) substance pour MALDI-MS, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: 9-AA
92817-1G
92817-1GEA 79.4 EUR InStock
92817-1G
9-Aminoacridine ≥99.5% (par HPLC) substance pour MALDI-MS, Supelco®
9-Aminoacridine
9-Aminoacridine, an aminoacridine dye which acts as a potent mutagen in viruses and bacteria.
A MALDI matrix exhibiting low background and good sensitivity in the analysis of low molecular weight anions, such as metabolites, in negative mode.
Formule: C₁₃H₁₀N₂
MW: 194,24 g/mol
Point de fusion: 238…240 °C
Numéro MDL: MFCD00037839
Numéro CAS: 90-45-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca5d2eca1c72d8102a14d44f9cacd522d3baf8f5&vid=ca5d2eca1c72d8102a14d44f9cacd522d3baf8f5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) Off White to Yellow
Appearance (Form) Powder or Crystals
Purity (HPLC area %) ≥ 99.5 %
Melting Point 238 - 240 C
Loss on Drying ≤ 10 %
SULFATED ASH ≤ 0.05 %
Proton NMR Spectrum Conforms to structure
Metal trace Analysis (ICP) Corresponds to requirements
BARIUM (ICP) ≤ 5.0 mg/kg
CALCIUM (ICP) ≤ 200 mg/kg
CADMIUM (ICP) ≤ 5.0 mg/kg
COBALT (ICP) ≤ 5.0 mg/kg
CHROMIUM (ICP) ≤ 5.0 mg/kg
COPPER (ICP) ≤ 5.0 mg/kg
IRON (ICP) ≤ 10 mg/kg
POTASSIUM (ICP) ≤ 50 mg/kg
LITHIUM (ICP) ≤ 5.0 mg/kg
MAGNESIUM (ICP) ≤ 5.0 mg/kg
MANGANESE (ICP) ≤ 5.0 mg/kg
SODIUM (ICP) ≤ 50 mg/kg
NICKEL (ICP) ≤ 5.0 mg/kg
LEAD (ICP) ≤ 5.0 mg/kg
ZINC (ICP) ≤ 5.0 mg/kg
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité