Cyclohexane ≥99.5% (par GC, corrigé de la teneur en eau), BAKER ANALYZED® HPLC pour HPLC/UHPLC, pour spectrophotométrie, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
Packaged under nitrogen.
9292-03EA 386.66 EUR InStock
9292-03
Cyclohexane ≥99.5% (par GC, corrigé de la teneur en eau), BAKER ANALYZED® HPLC pour HPLC/UHPLC, pour spectrophotométrie, J.T.Baker®
Cyclohexane
Formule: C₆H₁₂
Point d'ébullition: 81 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 7 °C
Densité: 0.7785 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –18 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003814
Numéro CAS: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
ONU: 1145
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=705a7b88658ce44e24bb99f8cd111ce5220e052a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 0.01
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 400-254 nm ≤0.01
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 240 nm ≤0.08
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 230 nm ≤0.20
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 220 nm ≤0.30
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - UV Cut-off, nm ≤205
Fluorescence Trace Impurities, measured as Quinine Base - at 450 nm Emission ≤0.5 ppb
Fluorescence Trace Impurities, measured as Quinine Base - at Emission Maximum for Impurities ≤1.0 ppb
Assay (C₆H₁₂) (by GC, corrected for water) ≥99.5 %
Residue after Evaporation ≤2.0 ppm
Substances Darkened by H₂SO₄ Passes Test
Water (by KF, coulometric) ≤0.01 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité