Dichlorométhane, faible teneur en eau ≥99.5% stabilisé, BakerDRY™, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
Synonyms: Methylene chloride
Stabilization: Stabilised with cyclohexene
9295-12EA 111.82 EUR InStock
9295-12
Dichlorométhane, faible teneur en eau ≥99.5% stabilisé, BakerDRY™, J.T.Baker®
Dichlorométhane
Specifically manufactured for use in organic, organometallic, and oligonucleotide synthesis requiring low water solvents.
Formule: CH₂Cl₂
MW: 84,93 g/mol
Point d'ébullition: 39.5 °C
Point de fusion: –95 °C
Densité: 1.318 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000881
Numéro CAS: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
ONU: 1593
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.5 %
ACS - Assay (by GC, corrected for water, exclusive of preservative) ≥99.5 %
Appearance Passes Test
ACS - Color (APHA) ≤10
ACS - Free Halogens Passes Test
ACS - Preservative (cyclohexene), For Information Only = 2 ppm
ACS - Residue after Evaporation ≤2 ppm
ACS - Titrable Acid (µeq/g) ≤0.2
ACS - Water (by KF, coulometric) ≤60 ppm
Product Information (not specifications):
Boiling Point (typical)................. 39.5 °C.
Density (g/mL) at 25 °C (typical)........1.318
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité