Ethylènediamine ≥98.0%, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
9299-01EA 162.3 EUR InStock
9299-01
Ethylènediamine ≥98.0%, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Ethylènediamine
Lot analysis on label.
Formule: C₂H₈N₂
Point d'ébullition: 117 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 8.5 °C
Densité: 0.898 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 34 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008204
Numéro CAS: 107-15-3
EINECS: 203-468-6
ONU: 1604
ADR: 8,II
Merck Index: 13,03829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0cbd90391008b8df01337e52ed5760383c063baa&vid=9a49702fe7150a0d3cd56afb586972447ecb6f85&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 98.0 %
Assay (NH₂CH₂CH₂NH₂) ≥98.0 %
Density (g/mL) at 25°C 0.890 - 0.903
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité