Éthanol ≥70% (v/v)
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Ethyl alcohol
Filtered through a 0.2 µm filter.
93003.1006EA 189 EUR InStock
93003.1006
Éthanol ≥70% (v/v)
Éthanol
Attention: ATTENTION : cet alcool n'est pas en vente libre. Consultez-nous.
Formule: C₂H₅OH
MW: 46,07 g/mol
Point d'éclair: 22 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003568
Numéro CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
ONU: 1170
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Ethanol) (V/V) Min. 69,9 %
Appearance Clear colourless liquid
Relative density 0.880 - 0.890
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité