n-Hexane ≥95.0% (par GC, corrigé de la teneur en eau) pour HPLC/UHPLC, pour spectrophotométrie, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
9304-03EA 0 EUR InStock
9304-03
n-Hexane ≥95.0% (par GC, corrigé de la teneur en eau) pour HPLC/UHPLC, pour spectrophotométrie, J.T.Baker®
n-Hexane
For use in liquid chromatography and spectrophotometry. UV cutoff 192 nm. Lot analysis on label.
Formule: H₃C(CH₂)₄CH₃
Point d'ébullition: 69 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –94.3 °C
Densité: 0.659 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –22 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009520
Numéro CAS: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
ONU: 1208
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=30437485f1e4097fd3106a79624a2ac0ac54345f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 0.005
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 350 nm ≤0.005
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 280 nm ≤0.005
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 254 nm ≤0.008
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 220 nm ≤0.08
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 210 nm ≤0.2
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - UV Cut-off, nm ≤192
Fluorescence Trace Impurities, measured as Quinine Base - at 450 nm Emission ≤0.3 ppb
Fluorescence Trace Impurities, measured as Quinine Base - at Emission Maximum for Impurities ≤1.0 ppb
Assay (Total Saturated C₆ Isomers) (by GC, corrected for water) ≥99.5 %
Assay (as n-Hexane) (by GC, corrected for water) ≥95.0 %
Residue after Evaporation ≤2.0 ppm
Substances Darkened by H₂SO₄ Passes Test
Water (by KF, coulometric) ≤0.01 %
Filtered through a 0.2 micron filter.
Packaged under Nitrogen.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité