Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Éthanolamine ≥99.0% (par GC, corrigé de la teneur en eau), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®

Fournisseur: Avantor
Danger

Management of Change (MOC) category = N

9314-01EA 289 EUR InStock
9314-01
Éthanolamine ≥99.0% (par GC, corrigé de la teneur en eau), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Ethanolamine


Formule: NH₂CH₂CH₂OH
Point d'ébullition: 171 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 10.5 °C
Densité: 1.0164 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008183
Numéro CAS: 141-43-5
EINECS: 205-483-3
ONU: 2491
ADR: 8,III
Merck Index: 13,03762
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82bfb6ea7cf5dde341c60ff9cf752bc5c422eb28&vid=b387e8c39029da4ea050ba6dcfb6123d81ab03c8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.0 %
Assay (HOCH₂CH₂NH₂) (by GC, corrected for water) ≥ 99.0 %
Color (APHA) ≤ 15
Water (H₂O) ≤ 0.30 %
Heavy Metals (by ICP-OES) ≤ 5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤ 5 ppm
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs Product
Information (not specifications):Density (g/mL) @ 25°C (typical)=1.012

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité