Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Dichlorométhane ≥99.8% (par GC, corrigé de la teneur en eau) stabilisé, BAKER ANALYZED® HPLC pour HPLC/UHPLC, pour spectrophotométrie, J.T.Baker®

Fournisseur: Avantor
Danger
Synonyms: Methylene chloride

Stabilization: ≥ 50 ppm Stabilisé avec cyclohexène
Conditionné sous azote

9315-03EA 105.15 EUR InStock
9315-03
Dichlorométhane ≥99.8% (par GC, corrigé de la teneur en eau) stabilisé, BAKER ANALYZED® HPLC pour HPLC/UHPLC, pour spectrophotométrie, J.T.Baker®
Dichlorométhane
Methylene Chloride HPLC For use in Liquid Chromatography (HPLC & UHPLC) & Spectrophotometry


Formule: CH₂Cl₂
MW: 84.93 g/mol
Point d'ébullition: 39.8
Point de fusion: –95 °C
Densité: 1.322 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000881
Numéro CAS: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
ONU: 1593
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 0.01
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 400-254 nm ≤0.01
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - UV Cut-off, nm ≤233
Fluorescence Trace Impurities, measured as Quinine Base - at 450 nm Emission, For Information Only
Fluorescence Trace Impurities, measured as Quinine Base - at Emission
Maximum for Impurities, For Information Only = 99.8 %
Assay (by GC, corrected for water, exclusive of preservative) ≥99.8 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Preservative (cyclohexene) ≥50 ppm
Residue after Evaporation ≤2.0 ppm
Titrable Acid (µeq/g) ≤0.3
Water (by KF, coulometric) ≤0.02 %

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..