Multi-cation standard 2 for IC, TraceCERT®, Supelco®
Fournisseur: Merck
93159-100ML
93159-100MLEA 231 EUR InStock
93159-100ML
Multi-cation standard 2 for IC, TraceCERT®, Supelco®
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Ba, 100 mg/l; Ca, 100 mg/l; K, 100 mg/l
Li, 100 mg/l; Mg, 100 mg/l; Mn, 100 mg/l
Na, 100 mg/l; NH4, 100 mg/l; Sr, 100 mg/l
Certifications: This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité