Carbonate ionophore VII, Selectophore™, fonction testée ionophore, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: N,N-Dioctyl-3alpha,12alpha-bis(4-trifluoroacetylbenzoyloxy)-5beta-cholan-24-amide
93206-50MG
93206-50MGEA 451 EUR InStock
93206-50MG
Carbonate ionophore VII, Selectophore™, fonction testée ionophore, Supelco®
Carbonate ionophore VII
Formule: C₅₈H₇₉F₆NO₇
MW: 1016,24 g/mol
Numéro CAS: 222310-82-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9de381e179cc0bb250db857e3521cd0a091d0339&vid=6ffda7927e8ea5357721001a326f0c80ceffbf66&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité