Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dichlorométhane ≥99.5% (par GC, corrigé de la teneur en eau), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®

Fournisseur: Avantor
Danger
Synonyms: Methylene chloride

9324-REA 0 EUR InStock
9324-R
Dichlorométhane ≥99.5% (par GC, corrigé de la teneur en eau), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dichlorométhane
Lot analysis on label.


Formule: CH₂Cl₂
MW: 84,93 g/mol
Point d'ébullition: 39.8 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –95 °C
Densité: 1.322 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000881
Numéro CAS: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
ONU: 1593
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.5 %
Assay (CH₂Cl₂) (by GC, corrected for water) ≥ 99.5 %
Color (APHA) ≤ 10
Residue after Evaporation ≤ 0.0020 %
Titrable Acid (µeq/g) ≤ 0.3
Free Halogens Passes Test
Water (by KF, coulometric) ≤ 0.02 %
Product Information (not specifications):
Appearance (Clear, colorless liquid) 39.5 °C
Boiling Point (typical)................. 39.5 °C. 1.318
Density (g/mL) at 25 °C (typical)........ 1.318
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité