Phosphate de tris(2-éthylhexyle), Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Trioctyl phosphate, Phosphoric acid tris(2-ethylhexyl ester), Tris(2-ethylhexyl) phosphate
M-Clarity™ quality level = MQ100
93299-25ML
93299-25MLEA 275 EUR InStock
93299-25ML
Phosphate de tris(2-éthylhexyle), Supelco®
Phosphate de tris(2-éthylhexyle)
Formule: C₂₄H₅₁O₄P
MW: 434,64 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009491
Numéro CAS: 78-42-2
EINECS: 201-116-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1d728cd378a5a163bc24406de23bd35f1d59867&vid=89fca17d7f69e1f6f5623eb7813a67039b763f13&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité