n-Pentane ≥99.0% (par GC, corrigé de la teneur en eau), ULTRA RESI-ANALYZED® pour analyse des résidus organiques, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
Packaged under inert gas.
9333-03EA 597.4 EUR InStock
9333-03
n-Pentane ≥99.0% (par GC, corrigé de la teneur en eau), ULTRA RESI-ANALYZED® pour analyse des résidus organiques, J.T.Baker®
n-Pentane
Formule: H₃C(CH₂)₃CH₃
Point d'ébullition: 35…36 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –130 °C
Densité: 0.63 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009498
Numéro CAS: 109-66-0
EINECS: 203-692-4
ONU: 1265
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119459286-30
Merck Index: 13,07193
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ba2c9c81a4b1f44769627a00ba49b6cc8e63132&vid=f6831eb15ab1602d8c752468dc3ee31cc4ee61c0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 5
FID-Sensitive Impurities (as 2-Octanol) Single Impurity Peak (ng/mL) ≤5
ECD Sensitive Impurities (as Heptachlor Epoxide) Single Peak (pg/mL) ≤10
ECD-Sensitive Impurities (as Ethylene Dibromide) - Single Impurity Peak (ng/mL) ≤5
Assay (CH₃(CH₂)₃CH₃) (by GC, corrected for water) ≥99.0 %
Color (APHA) ≤10
Residue after Evaporation ≤1.0 ppm
Substances Darkened by H₂SO₄ Passes Test
Water (by KF, coulometric) ≤100 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité