N,N-Diméthylformamide ≥99.8% (par GC, corrigé de la teneur en eau), BAKER BIO-ANALYZED® pour les biotechnologies, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
Synonyms: Formic acid dimethylamide, Formdimethylamide, Dimethylformamide, DMF
9344-13EA 386.14 EUR InStock
9344-13
N,N-Diméthylformamide ≥99.8% (par GC, corrigé de la teneur en eau), BAKER BIO-ANALYZED® pour les biotechnologies, J.T.Baker®
N,N-Diméthylformamide
Formule: HCON(CH₃)₂
MW: 73,09 g/mol
Point d'ébullition: 153 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –61 °C
Densité: 0.949 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 57.5 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003284
Numéro CAS: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
ONU: 2265
ADR: 3,III
ATTEINDRE: 01-2119475605-32
Merck Index: 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.8 %
Assay (HCON(CH₃)₂) (by GC, corrected for water) ≥99.8 %
Appearance Passes Test
Color (APHA) ≤15
Residue after Evaporation ≤5 ppm
Titrable Acid (meq/g) ≤0.0005
Titrable Base (meq/g) ≤0.003
Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤400 ppm
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 400 nm ≤0.010
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 340 nm ≤0.01
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 310 nm ≤0.05
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 295 nm ≤0.10
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 275 nm ≤0.30
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 270 nm ≤1.00
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - Amines (as dimethylamine) ≤5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité