N-Méthyl-2-pyrrolidone, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
9345.4000GLEA 670.68 EUR InStock
9345.4000GL
N-Méthyl-2-pyrrolidone, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
N-Méthyl-2-pyrrolidone
Formule: C₅H₉NO
Point d'ébullition: 202 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –24 °C
Densité: 1.033 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003193
Numéro CAS: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
Merck Index: 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay min. 99.5 %
Color (APHA) max. 20
Free Amines (as CH3NH2) max. 0.01 %
Water (H2O) max. 200 ppm
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité