(S)-Trolox methyl ether ≥98.0%, LiChropur™ pour dérivatisation chirale, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
93510-50MG
93510-50MGEA 154 EUR InStock
93510-50MG
(S)-Trolox methyl ether ≥98.0%, LiChropur™ pour dérivatisation chirale, Supelco®
(S)-Trolox methyl ether
Chiral derivatizing agent for alcohols; some methyl substituted primary alcohols which are difficult to separate otherwise, can also be separated.
Conditionnement: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Formule: C₁₅H₂₀O₄
Numéro MDL: MFCD00171453
Numéro CAS: 135806-59-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bbdab054ba6673dc0daedd66e384f585198c60e9&vid=c45ccebef10f5b968ddf2687b4db50e0b868aa1d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité