Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tétrachloroéthylène ≥99.8%, ULTRA RESI-ANALYZED® pour l'analyse des traces organiques, pour la spectrophotométrie dans l'IR, J.T.Baker®

Fournisseur: Avantor
Attention

Packaged under inert gas.

9360-03EA 673.14 EUR InStock
9360-03
Tétrachloroéthylène ≥99.8%, ULTRA RESI-ANALYZED® pour l'analyse des traces organiques, pour la spectrophotométrie dans l'IR, J.T.Baker®
Tétrachloroéthylène


Formule: C₂Cl₄
Point d'ébullition: 121.1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –22 °C
Densité: 1.63 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000834
Numéro CAS: 127-18-4
EINECS: 204-825-9
ONU: 1897
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09332
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db3fdee4b2132ae600586a38b8bd0b99e000b343&vid=8d7c6de9c4b051ba09d36b6bdcd78117b49c3612&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.8 %
Assay (Cl₂C:CCl₂) (by GC) ≥99.8 %
Infrared Absorbance Test: Hydrocarbon (exclusive of stabilizer) ≤5 ppm
Residue after Evaporation ≤10 ppm
Chloride (Cl) ≤1.0 ppm
Titrable Acid (µeq/g) ≤0.5
Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤0.005 %
Free Halogen (ASTM-D 4755) Passes Test
Range 3200-2700 cm⁻¹
Measured at 2930 cm⁻¹
(Hexadecane:isooctane:chlorobenzene standard mixture)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité