Acide orthophosphorique 49,5 - 50,5%, LiChropur™ pour HPLC, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
93752-250ML
93752-250MLEA 90 EUR InStock
93752-250ML
Acide orthophosphorique 49,5 - 50,5%, LiChropur™ pour HPLC, Supelco®
Acide orthophosphorique
Formule: H₃PO₄
Densité: 1.331...1.336 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011340
Numéro CAS: 7664-38-2
ONU: 1805
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) Colorless
Appearance (Form) Liquid
Titration (T) NaOH 1M 49.5 - 50.5 %
Suitability Test (HPLC) Corresponds to Standard
Density D20/4 1.331 - 1.336
UV-Absorption 230nm ≤ 0.03, 230nm ≤ 0.03
Test by UV Spectroscopy 240nm ≤ 0.02, 280nm ≤ 0.02, 500nm ≤ 0.02
Residue (Filter Test) No Residue
Filtertest (Method) Neat
Recommended Retest Period 54 Months
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité