Eau, BAKER INSTRA-ANALYZED® Plus, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Synonyms: Hydrogen oxide
9381.1000EA 206.41 EUR InStock
9381.1000
Eau, BAKER INSTRA-ANALYZED® Plus, J.T.Baker®
Eau
Formule: H₂O
MW: 18.02 g/mol
Point d'ébullition: 100
Point de fusion: 0
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 7732-18-5
Merck Index: 13,10098
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Colour (Hazen) max. 5
LC Gradient Suitability Test passes test
Optical Absorbance
at 200 nm max. 0.01
at 254 nm max. 0.005
at 300 nm max. 0.005
at 400 nm max. 0.005
Trace Impurities
Fluorescence (as Quinine) max. 100 ppt
Residue after Evaporation max. 1 ppm
Resistivity (at time of bottling) min. 18 megaohm
Total Organic Carbon max. 20 ppb
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité