2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-[N-propyl-N-(3-sulphopropyl)amino]phenol disodium salt dihydrate (5-Bromo-PAPS) ≥95.0% (par analyse élémentaire) pour détermination spectrophotométrique de Cu et Co, pour la détermination du zinc, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
93832-100MG-F
93832-100MG-FEA 156 EUR InStock
93832-100MG-F
2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-[N-propyl-N-(3-sulphopropyl)amino]phenol disodium salt dihydrate (5-Bromo-PAPS) ≥95.0% (par analyse élémentaire) pour détermination spectrophotométrique de Cu et Co, pour la détermination du zinc, Supelco®
2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-[N-propyl-N-(3-sulphopropyl)amino]phenol disodium salt dihydrate (5-Bromo-PAPS)
2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-[N-propyl-N-(3-sulfopropyl)amino]phenol disodium salt dihydrate may be used as a reagent for the determination of copper and iron by flow injection-catalytic photometric method using serial flow cell.
Reagent for the direct determination of zinc in human serum by flow-injection spectrophotometric analysis.
Conditionnement: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Formule: C₁₇H₁₉BrN₄Na₂O₄S·2H₂O
Numéro MDL: MFCD03791119
Numéro CAS: 679787-08-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ab28af112be5ad5822479a4bc458e9e3a4b5c6e&vid=0290331967763e154cd1294027926f4e2a6c3879&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) Light Brown to Very Dark Brown and Light Red to Very Dark Red
Appearance (Form) Powder
Assay (Elemental analysis) ≥ 95.0 %
Carbon Content 38.00 % (Theory)
Hydrogen Content 4.31 % (Theory)
Nitrogen Content 10.43 % (Theory)
Infrared Spectrum Conforms to structure
Application Test for colorimetric det. of Zn (II), Cu (II), Fe (II), Co (II), H2O2
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité