Pyridine, faible teneur en eau ≥99.0% (par GC, corrigé de la teneur en eau), BAKER ANALYZED® HPLC pour HPLC/UHPLC, pour spectrophotométrie, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
Packaged under nitrogen.
9393-02EA 696.93 EUR InStock
9393-02
Pyridine, faible teneur en eau ≥99.0% (par GC, corrigé de la teneur en eau), BAKER ANALYZED® HPLC pour HPLC/UHPLC, pour spectrophotométrie, J.T.Baker®
Pyridine
Formule: C₅H₅N
Point d'ébullition: 115 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –44 °C
Densité: 0.983 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011732
Numéro CAS: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
ONU: 1282
ADR: 3,II
Merck Index: 13,08060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≥ 99.0 %
Assay (by GC, corrected for water) ≥99.0 %
Ammonia (as NH₃) ≤0.002 %
Color (APHA) ≤10
Reducing Substances Passes Test
Residue after Evaporation ≤5 ppm
Solubility in H₂O Passes Test
Sulfate (SO₄) ≤0.001 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 400 nm ≤0.005
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 375 nm ≤0.01
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 350 nm ≤0.01
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 340 nm ≤0.10
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 330 nm ≤1.00
Water (by KF, volumetric) ≤0.01 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Trace Impurities - Copper (Cu) ≤5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité