Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Méthyl-4 pentanone-2 ≥98.5% (par GC, corrigé de la teneur en eau), CMOS pour microélectronique, J.T.Baker®

Fournisseur: Avantor
Danger

9405-03EA 0 EUR InStock
9405-03
Méthyl-4 pentanone-2 ≥98.5% (par GC, corrigé de la teneur en eau), CMOS pour microélectronique, J.T.Baker®
Méthyl-4 pentanone-2


Formule: (CH₃)₂CHCH₂COCH₃
Point d'ébullition: 117.4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –84 °C
Densité: 0.801 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 16 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008938
Numéro CAS: 108-10-1
EINECS: 203-550-1
ONU: 1245
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05227
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d44947ef43cbc8103ae523ce5da380ef184ba09&vid=373b9075524004b95d32d3cf9698896714467e8c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Microelectronic Use Passes Test
Appearance Passes Test
Assay (CH₃COCH₂CH(CH₃)₂) (by GC, corrected for water) ≥98.5 %
Color (APHA) ≤15
Density (g/mL) at 25°C 0.794 - 0.798
Residue after Evaporation ≤0.0050 %
Acidity (as CH₃COOH) ≤0.01 %
Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤0.1 %
Particle Count - 0.5 µm and greater ≤130 par/ml
Particle Count - 1.0 µm and greater ≤10 par/ml
Boiling Range (Initial) ≥114.0 °C
Boiling Range (Dry Point) ≤117.0 °C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité