Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Lewatit® VP OC 1065 ~0,5 mm (échangeur d'anions faiblement basique), Supelco®

Fournisseur: Merck

M-Clarity™ quality level = MQ100

94136-100G-F
94136-100G-FEA 46 EUR InStock
94136-100G-F
Lewatit® VP OC 1065 ~0,5 mm (échangeur d'anions faiblement basique), Supelco®
Lewatit® VP OC 1065
Adsorber resin functionalised with benzyl amine groups.

  • Loss: ~50% loss on drying
  • Matrix: Styrene-divinylbenzene
  • Matrix active group: Trimethylamine
  • Particle size: ~0,5 mm
  • Capacity: 1,4 meq/ml


Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité