Réactif catalase
Fournisseur: VWR Chemicals
941970ZAEA 25.9 EUR InStock
941970ZA
Réactif catalase
Tests microbiologiques Tests enzymatiques
Le test de catalases permet de différencier ou d'identifier les micro-organismes en vérifiant leur capacité à produire des catalases, des enzymes qui protègent les micro-organismes des métabolites d'oxygène toxiques. En général, seuls les micro-organismes anaérobies produisent des catalases.
  • Un test simple pour identifier les souches aérotolérantes
  • Permet d'identifier des cocci à Gram positif
  • Utilisation simple
  • Stockage: 8 to 25 °C
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité