Écouvillons d'oxydase dans une boîte
Fournisseur: VWR Chemicals
942152ZFEA 72 EUR InStock
942152ZF
Écouvillons d'oxydase dans une boîte
Tests microbiologiques Tests enzymatiques
Ecouvillons imprégnés de réactif pour la détection et la vérification de la cytochrome oxydase bactérienne.
  • 2 écouvillons X25
Attention: *Le(s) produit(s) ci-dessous ne relèvent pas du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Ecouvillons, réactif d'oxydase 50 Tests 942152ZF
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité