Alizarin red S (sodium salt)
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
9436-25GEA 134 EUR InStock
9436-25G
Alizarin red S (sodium salt)
Alizarin Red S (sodium salt)
Formule: C₁₄H₇NaO₇S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013049
Numéro CAS: 130-22-3
EINECS: 204-981-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité