Tétrahydrofuranne, faible teneur en eau ≥99.8% (par GC, corrigé de la teneur en eau) ne contient pas de conservateur pour HPLC, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
9439-12EA 229.33 EUR InStock
9439-12
Tétrahydrofuranne, faible teneur en eau ≥99.8% (par GC, corrigé de la teneur en eau) ne contient pas de conservateur pour HPLC, J.T.Baker®
Tétrahydrofuranne
For use in Liquid Chromatography, Organic and Biosynthesis.
Formule: C₄H₈O
Point d'ébullition: 66 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –108.5 °C
Densité: 0.888 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –21.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005356
Numéro CAS: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
ONU: 2056
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use Passes Test
Appearance (Clear, colorless liquid) Passes Test
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 400-320 nm ≤0.005
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 280 nm ≤0.030
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 254 nm ≤0.15
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 230 nm ≤0.40
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - UV Cut-off, nm ≤212
Assay (by GC, corrected for water) ≥99.8 %
Color (APHA) ≤10
Peroxide (as H₂O₂) (at time of fill) ≤10 ppm
Residue after Evaporation ≤2.0 ppm
Water (by KF, coulometric) ≤50 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité