Tétrahydrofuranne ≥99.5% (par GC, corrigé de la teneur en eau) stabilisé pour HPLC, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol) 75 - 400 ppm
9440-03EA 658.18 EUR InStock
9440-03
Tétrahydrofuranne ≥99.5% (par GC, corrigé de la teneur en eau) stabilisé pour HPLC, J.T.Baker®
Tétrahydrofuranne
Formule: C₄H₈O
Point d'ébullition: 66 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –108.5 °C
Densité: 0.888 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –21.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005356
Numéro CAS: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
ONU: 2056
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (by GC, corrected for water, exclusive of preservative) ≥99.5 %
Color (APHA) ≤10
Peroxide (as H₂O₂) ≤0.005 %
Stabilizer (BHT) 75 - 400 ppm
Water (by KF, coulometric) ≤0.010 %
Stabilized with approximately 0.01% Butylated Hydroxytoluene
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité