Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tétrahydrofuranne ≥99.8% (par GC, corrigé de la teneur en eau) ne contient pas de conservateur, BAKER ANALYZED® HPLC pour HPLC/UHPLC, pour spectrophotométrie, J.T.Baker®

Fournisseur: Avantor
Danger

9441-03EA 0 EUR InStock
9441-03
Tétrahydrofuranne ≥99.8% (par GC, corrigé de la teneur en eau) ne contient pas de conservateur, BAKER ANALYZED® HPLC pour HPLC/UHPLC, pour spectrophotométrie, J.T.Baker®
Tétrahydrofuranne
BAKER ANALYZED™ HPLC Reagent—High purity solvents for use in analytical and preparative separations. All are optimized for all of your Liquid Chromatography applications, including HPLC, UHPLC, gel permeation chromatography and UV-spectrophotometric analysis.


Formule: C₄H₈O
Point d'ébullition: 66 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –108.5 °C
Densité: 0.888 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –21.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005356
Numéro CAS: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
ONU: 2056
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤ 0.01
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 400-320 nm ≤0.01
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 280 nm ≤0.030
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 254 nm ≤0.15
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 230 nm ≤0.45
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - UV Cut-off, nm ≤212
Assay (by GC, corrected for water) ≥99.8 %
Peroxide (as H2O2) (atTime of Fill) ≤0.005 %
Residue after Evaporation ≤2.0 ppm
Water (by KF, coulometric) ≤0.02 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité