Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2,4-Trichlorobenzène ≥99% pour HPLC, pour GPC (chromatographie par perméation de gel), J.T.Baker®

Fournisseur: Avantor
Attention

9444-05EA 440.71 EUR InStock
9444-05
1,2,4-Trichlorobenzène ≥99% pour HPLC, pour GPC (chromatographie par perméation de gel), J.T.Baker®
1,2,4-Trichlorobenzène


Formule: C₆H₃Cl₃
Point d'ébullition: 214.4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 17 °C
Densité: 1.45 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000547
Numéro CAS: 120-82-1
EINECS: 204-428-0
ONU: 2321
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,09704
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (C₆H₃Cl₃) (by GC) ≥99 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 350 nm ≤0.15
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 375 nm ≤0.05
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 400 nm ≤0.010
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - UV Cut-off, nm ≤310
Residue after Evaporation ≤5 ppm
Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤0.01 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité