Organic reference standard, Vanadate-molybdate reagent, for phosphate determination, p.a., Supelco®
Fournisseur: Merck
94685-500ML
94685-500MLEA 54.1 EUR InStock
94685-500ML
Organic reference standard, Vanadate-molybdate reagent, for phosphate determination, p.a., Supelco®
Étalons Étalons organiques
Vanadate-molybdate reagent can be prepared by dissolving ammonium molybdate and ammonium vanadate in distilled water along with concentrated nitric acid.
Vanadate-molybdate reagent has been used to determine phosphorous using atomic absorption spectrometer, by vanadium phosphomolybdate method from cashew apple juice samples.
Reagent, suitable for eliminating interfering effects by phosphate and silicate in the AAS determination of Ca and Mg.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité