Acide trifluoroacétique ≥99.5%, BAKER ANALYZED® HPLC, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
9470.0010EA 164.12 EUR InStock
9470.0010
Acide trifluoroacétique ≥99.5%, BAKER ANALYZED® HPLC, J.T.Baker®
Acide trifluoroacétique
Gradient tested for HPLC Peptide and Protein Analysis
Formule: C₂HF₃O₂
Numéro MDL: MFCD00004169
Numéro CAS: 76-05-1
ONU: 2699
ADR: 8,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9501f3ac85d66e8d19d1cd1c3fe5409b974e9d8a&vid=be6aa627129b49ccda76006e7003b46d79b933cc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay min. 99.5 %
Heavy Metals (as Pb) max. 10 ppm
Residue after Evaporation max. 10 ppm
Gradient Elution Test (a.u.)
at 215 nm max. 0.05
Trace Impurities (in ppm)
Iron (Fe) max. 5
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm path vs water):
at 230 nm max. 0.15
at 254 nm max. 0.01
UV Cut-off, nm max. 210
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité