Melting point standards, methyltriphenylphosphoniumbromide, traceable to primary standards, Supelco®
Fournisseur: Merck
94993-5G
94993-5GEA 50.9 EUR InStock
94993-5G
Melting point standards, methyltriphenylphosphoniumbromide, traceable to primary standards, Supelco®
Étalons Étalons de point de fusion
Mettler-Toledo Calibration substance ME 30130598, Methyltriphenylphosphoniumbromide, tracable to primary standards (LGC).
Suitable for dropping point calibration.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4897cf256c13cf627d692d2ae610ac03ea37df00&vid=4897cf256c13cf627d692d2ae610ac03ea37df00&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité