Acide sulfurique 0.01 mol/l (0.02 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
95032.1000EA 21.1 EUR InStock
95032.1000
Acide sulfurique 0.01 mol/l (0.02 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
Densité: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ONU: 2796
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer 0.00995 - 0.01005 mol/l
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité