Apiezon® Cire W, bâtonnets
Fournisseur: SHELL
APIEZON/W.0500 FAP/W/W-00500
SHLLAPIEZON/W.0500EA 0 EUR InStock
SHLLAPIEZON/W.0500 95060.195
Apiezon® Cire W, bâtonnets
Apiezon® Cire W
Vacuum sealing and mounting wax to produce rigid permanent or semi-permanent sealed joints.
  • Good resistance to water and attack by acids and alkalis
  • Low vapour pressure (4.5 x 10-9 torr at 20°C)
  • High melting point (softens between 80-90°C)
Informations de commande: Identique à la cire Apiezon W en sticks (ci-dessus), mais présenté sous la forme d'un bloc de 1 kg.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité