Acide borique 40 g/l en solution aqueuse avec indicateur, VOLUSOL®
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
95097.5000EA 79.4 EUR InStock
95097.5000
Acide borique 40 g/l en solution aqueuse avec indicateur, VOLUSOL®
Acide borique
Formule: B(OH)₃
MW: 61.83 g/mol
Point d'ébullition: 185
Point de fusion: 160
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011337
Numéro CAS: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
Merck Index: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (W/V) 3.9 - 4.2 %
Appearance Clear red liquid
Sensitivity Passes test
Density (20/4) 1.000 - 1.020
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité