Acide acétique cristallisable pour HPLC, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
9515-03EA 171.81 EUR InStock
9515-03
Acide acétique cristallisable pour HPLC, J.T.Baker®
Acide acétique
Formule: H₃CCOOH
Point d'ébullition: 118 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 17 °C
Densité: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 38.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036152
Numéro CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
ONU: 2789
ADR: 8,II
ATTEINDRE: 01-2119475328-30
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=857749088d189a3a5b82cd46ad4fc0329d1ffbf9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.7 %
IMPORTANT: Material will freeze if stored below 17 °C (63°F). = 0.05
Assay (by GC, corrected for water) ≥99.7 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 280 nm ≤0.05
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 350 nm ≤0.01
Residue after Evaporation ≤0.0005 %
Water (by Karl Fischer titrn) ≤0.1 %
(1) Snyder, L.R., J. Chromatography, 92,223-230 (1974)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité