Xylène (mélange d'isomères), BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire pour spectrophotométrie, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
Synonyms: Dimethylbenzene
9516.1000EA 98.25 EUR InStock
9516.1000
Xylène (mélange d'isomères), BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire pour spectrophotométrie, J.T.Baker®
Xylène (mélange d'isomères)
Formule: C₆H₄(CH₃)₂
MW: 106,17 g/mol
Point d'ébullition: 140 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –34 °C
Densité: 0.86…0.88 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 25 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077264
Numéro CAS: 1330-20-7
EINECS: 215-535-7
ONU: 1307
ADR: 3,III
Merck Index: 13,10136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=9fa01ddafd4814d5f34266ae7933463a29d92d19&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Boiling Range (initial to dry point) 137 - 144 °C
Color (APHA) max. 10
Free Acid (µeq/g) max. 0.12
Residue after Evaporation max. 0.001 %
Sulfur Compounds (as S) max. 0.003 %
Substances Darkened by H2SO4 passes test
Water (H2O) max. 0.02 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm path vs water):
at 295 nm max. 1.00
at 300 nm max. 0.30
at 330 nm max. 0.05
at 380-400 nm max. 0.01
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité