Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hydrogène peroxyde solution ≥35% (RT) stabilisé, Purum p.a.

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger

Stabilization: Stabilised with Stabilised

95299-2.5L
95299-2.5LEA 212 EUR InStock
95299-2.5L
Hydrogène peroxyde solution ≥35% (RT) stabilisé, Purum p.a.
Hydrogène peroxyde
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.


Formule: H₂O₂
Point d'ébullition: ~ 107 °C (1013 hPa)
Point de fusion: -33 °C
Densité: 1.110 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011333
Numéro CAS: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
ONU: 2014
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 34.5 - 37.0 %
Density (D 20/4) 1.131 - 1.133
Free acid (as H₂SO₄) Max. 0.02 %
Calcium (Ca) Max. 10 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 200 ppm
Nickel (Ni) Max. 5 ppm
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Zinc (Zn) Max. 5 ppm
Appearance (color) complying
Appearance (form) complying

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité