Acide chlorhydrique 30%, BAKER INSTRA-ANALYZED®, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
9600.1000PEEA 153.6 EUR InStock
9600.1000PE
Acide chlorhydrique 30%, BAKER INSTRA-ANALYZED®, J.T.Baker®
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
MW: 36.46 g/mol
Point de fusion: –30 °C
Densité: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 1789
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (w/w) 29 - 31 %
Colour (Hazen) max. 10
Trace Impurities (in ppm)
Ammonium (NH4) max. 0.5
Bromide (Br) max. 10
Free Chlorine max. 0.5
Total Phosphorus max. 0.01
Total Sulfur max. 0.3
Trace Impurities (in ppb)
Silver (Ag) max. 1
Aluminum (Al) max. 1
Arsenic (As) max. 0.5
Gold (Au) max. 0.5
Boron (B) max. 1
Barium (Ba) max. 0.1
Beryllium (Be) max. 0.1
Bismuth (Bi) max. 0.1
Calcium (Ca) max. 1
Cadmium (Cd) max. 0.1
Cerium (Ce) max. 0.1
Cobalt (Co) max. 0.1
Chromium (Cr) max. 0.5
Cesium (Cs) max. 0.1
Copper (Cu) max. 0.5
Dysprosium (Dy) max. 0.1
Erbium (Er) max. 0.1
Europium (Eu) max. 0.1
Iron (Fe) max. 1
Gallium (Ga) max. 0.1
Gadolinium (Gd) max. 0.1
Germanium (Ge) max. 1
Hafnium (Hf) max. 0.1
Mercury (Hg) max. 0.1
Holmium (Ho) max. 0.1
Indium (In) max. 0.1
Potassium (K) max. 1
Lanthanum (La) max. 0.1
Lithium (Li) max. 0.1
Lutetium (Lu) max. 0.1
Magnesium (Mg) max. 0.5
Manganese (Mn) max. 0.1
Molybdenum (Mo) max. 0.1
Sodium (Na) max. 1
Niobium (Nb) max. 0.1
Neodymium (Nd) max. 0.1
Nickel (Ni) max. 0.5
Lead (Pb) max. 0.1
Palladium (Pd) For Information Only
Praseodymium (Pr) max. 0.1
Platinum (Pt) For Information Only
Rubidium (Rb) max. 0.1
Rhenium (Re) max. 0.1
Rhodium (Rh) max. 0.1
Ruthenium (Ru) max. 0.1
Antimony (Sb) max. 0.5
Scandium (Sc) max. 0.1
Selenium (Se) max. 1
Samarium (Sm) max. 0.1
Tin (Sn) max. 0.5
Strontium (Sr) max. 0.1
Tantalum (Ta) For Information Only
Terbium (Tb) max. 0.1
Tellurium (Te) max. 0.1
Thorium (Th) max. 0.1
Titanium (Ti) max. 0.5
Thallium (Tl) max. 0.1
Thulium (Tm) max. 0.1
Uranium (U) max. 0.1
Vanadium (V) max. 0.5
Tungsten (W) max. 0.1
Yttrium (Y) max. 0.1
Ytterbium (Yb) max. 0.1
Zinc (Zn) max. 1
Zirconium (Zr) max. 0.1
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flacon Verre 1 L 9600.1000PE
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité