Apiezon® Cire W 40
Fournisseur: M I MATERIALS
FAPW400250
96030.340EA 369 EUR InStock
96030.340
Apiezon® Cire W 40
Apiezon® Cire W
This is the softest wax (designed to flow at temperatures of 40-50°C) and suitable for situations where the sealing medium is required to flow into or around a joint.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité