Supelco® TraceCERT® Organic Reference Standard, Stable Isotope Labeled Amino Acid Mix Solution 1
Fournisseur: Merck
96378-1ML
96378-1MLEA 601 EUR InStock
96378-1ML
Supelco® TraceCERT® Organic Reference Standard, Stable Isotope Labeled Amino Acid Mix Solution 1
Étalons Étalons organiques
Certifications: This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI e.g. NIST or NMIJ. Certified content by quantitative NMR including uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Attention: P234 - P390
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité