Transition metal mix 2 for ICP, 8 elements, TraceCERT®, Supelco®
Fournisseur: Merck
96442-100ML
96442-100MLEA 179 EUR InStock
96442-100ML
Transition metal mix 2 for ICP, 8 elements, TraceCERT®, Supelco®
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
100 mg/l each: Ti, Zr, Hf, Nb, Ta, Mo, W and Re in 2% nitric acid and 1% hydrofluoric acid
Certifications: This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité