Zinc oxyde ≥99.0% (par analyse complexométrique), Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
96479-500G
96479-500GEA 66.6 EUR InStock
96479-500G
Zinc oxyde ≥99.0% (par analyse complexométrique), Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Zinc oxyde
Formule: ZnO
Point de fusion: 1.975 °C
Densité: 5.6 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011300
Numéro CAS: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
ATTEINDRE: 01-2119463881-32
Merck Index: 13,10200
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.0 - 101.0 %
Insoluble in acid Max. 0.01 %
Alkalinely reacting substances complying
Arsenic (As) Max. 1 ppm
Calcium (Ca) Max. 10 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 10 ppm
Nickel (Ni) Max. 5 ppm
Lead (Pb) Max. 20 ppm
Chloride (Cl) Max. 10 ppm
Nitrate (NO₃) Max. 30 ppm
Total S (as SO₄) Max. 100 ppm
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité