Polyéthylèneglycol 40.000, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
96699-1G-F
96699-1G-FEA 223 EUR InStock
96699-1G-F
Polyéthylèneglycol 40.000, Supelco®
Polyéthylèneglycol 40.000
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b72fd1a1becbc496a038b08e924a18d501948bd&vid=49aa4b34cd64449ca0a0be5197be55ff9345d3fd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité