Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide sulfurique 10%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses

Fournisseur: VWR Chemicals
Attention

9755.1000EA 27.4 EUR InStock
9755.1000
Acide sulfurique 10%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Acide sulfurique


Formule: H₂SO₄
Point d'ébullition: 101 °C (1013 hPa)
Densité: 1.066 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ONU: 3264
ADR: 8,III
Merck Index: 13,09064
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 10 - 11 %
Appearance Clear colourless liquid
Substances reducing KMnO4 (as SO2) Passes test
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 10 ppm
As (Arsenic) Max. 3 ppm
Fe (Iron) Max. 0.02 %
Pb (Lead) Max. 5 ppm
Se (Selenium) Max. 20 ppm

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité