Sodium formiate solution 10 mM NaOH dans un mélange propanol-2/eau (1:1) (+0.2% HCOOH) pour LC-MS, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
97574-100ML
97574-100MLEA 201 EUR InStock
97574-100ML
Sodium formiate solution 10 mM NaOH dans un mélange propanol-2/eau (1:1) (+0.2% HCOOH) pour LC-MS, Fluka™
Sodium formiate
Formule: HCO₂Na
Point d'éclair: 22 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013101
Numéro CAS: 141-53-7
ONU: 1219
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (LC-MS) complying
LC-MS application complying
Suitability for the LC-MS complying
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité