Gel de silice C18-RP, Supelco®
Fournisseur: Merck
97727-U
97727-UEA 410 EUR InStock
97727-U
Gel de silice C18-RP, Supelco®
Silica gel C18-RP
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00241275
Numéro CAS: 71889-02-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité