Flash Silica, desséché, sphérique, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Silica gel
97729-U
97729-UEA 7360 EUR InStock
97729-U
Flash Silica, desséché, sphérique, Supelco®
Flash Silica
Formule: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Numéro CAS: 112926-00-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da04c5c4b58dc8f670d66bdcf321c463de9ca37a&vid=37ed2d40135060d69cb862b5a0263f9e36b04d42&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité